Learn More
Gilac™ Portabolsas para postes de 120 L
Código de producto. 15942884
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15942884 Blanco cada uno
15932884 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15942884 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G619041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.16€
    130.60€ / paquete de 1
    Ahorro 50.56€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Portabolsas para postes de 120 L con tapa. Cuando se opera manualmente, la tapa permanece abierta por sí sola.
  • Portabolsas para postes de 120 L con tapa
  • Cuando se opera manualmente, la tapa permanece abierta por sí sola.
  • También se puede abrir y cerrar normalmente utilizando el pedal.
  • El pedal también evita la contaminación.
  • Porta bolsas para postes equipado con 2 ruedas para facilitar su desplazamiento. 2 ruedas adicionales están disponibles como opción
  • Bolsa muy fácil de quitar y volver a colocar.
  • El mango recto, en la parte trasera, permite colocarlo contra la pared.
  • Tapa disponible en 5 colores, adecuada para clasificación selectiva.
  • El soporte para bolsa de poste con tapa se entrega en 2 paquetes (1 paquete para el soporte para bolsa de poste, 1 paquete para la tapa)
  • Portabolsas para postes entregado para ensamblar
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Bolsas de basura
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 640 x 500 x 970 mm
Longitud (imperial) 2.1 ft.
Anchura (imperial) 1.6 ft.
Altura (imperial) 3.2 ft.
Altura (métrico) 970 mm
Peso (imperial) 13.9 lb.
Peso (métrico) 6.3 kg
Tipo de producto Soporte para bolsas
Capacidad (métrico) 120 L
Longitud (métrico) 640 mm
Anchura (métrico) 500 mm