Learn More
Bromuro de 12-(t-Boc-amino)-1-dodecilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-(t-Boc-amino)-1-dodecyl Bromide |
| CAS | 887353-35-7 |
| Fórmula molecular | C17 H34 Br N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H34BrNO2/c1-17(2,3)21-16(20)19-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-18/h4-15H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | N-(12-bromododecil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 364.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1773 |