Learn More
12-(t-Boc-amino)-1-dodecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-(t-Boc-amino)-1-dodecanol |
| CAS | 67341-03-1 |
| Fórmula molecular | C17 H35 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-(12-hydroxydodecyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (12-hydroxydodecyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 12-(t-Boc-amino)-1-dodecanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H35NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-19/h19H,4-15H2,1-3H3,(H,18,20) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | N-(12-hidroxidodecil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 301.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.2617 |