Learn More
Labconco™ Cámara de secado para FreeZone™ Sistemas de liofilización recubiertos de PTFE
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Cámara de secado de acero inoxidable tipo 304 con interior recubierto de PTFE resistente a la corrosión
- Incluye tapa de acrílico con junta de neopreno, pasador de cierre y válvulas de neopreno con perillas de plástico moldeado para adaptadores de 1/2 in y 3/4 in
- Para usar con FreeZone™ Liofilizadores de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 o 18 litros
Specifica
Specifica
| Tipo | Estufa de secado |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable con revestimiento de PTFE |
| N.º de puertos | 12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para proporcionar un medio para conectar matraces a un sistema de liofilización o contener muestras a granel |
| Para utilizar con (equipo) | Liofilizadores FreeZone™ |
| Diámetro (imperial) | 8 pulg |
| Altura (imperial) | 9,75 in |
| Peso (imperial) | 10 lb |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?