Learn More
Megro™ Refuerzo de cama azul de 12 capas, 40 x 60 cm
Description
- Todo alrededor cerrado
- Cubierta de vellón completamente extensible/compatible con la piel/a prueba de rasgaduras en la parte superior
- Parte inferior de lámina antideslizante e impermeable
- Plegado y listo para su uso
- Se suministran 200 en un paquete
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Empapadores |
| Color | Azul |
| Material de la lámina posterior | Papel de aluminio |
| Material de hoja superior | Forro polar |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 60 cm |
| Formato | Plegado |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantener la ropa de cama seca |
| Tela | 12 capas |
| Cantidad | 200/paq. |
| Peso (métrico) | 65 g |