Learn More
12-Pentacosanone, TRC
Código de producto. 30427500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427500 100 mg
30424082 25 mg
30423093 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP270260100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22026-18-2
Fórmula molecular C25H50O
Peso molecular (g/mol) 366.66
Sinónimo Pentacosan-12-one
Nombre IUPAC pentacosan-12-one
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Pentacosanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H50O/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24-25(26)23-21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.3862