Learn More
12-O-Metil Claritromicina (>90%), TRC
Código de producto. 30136911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136911 25 mg 25 miligramos
30009004 1 mg 1 miligramo
30003570 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29463025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128940-83-0
Fórmula molecular C39 H71 N O13
Peso molecular (g/mol) 761.98
Sinónimo 6,12-Di-O-methylerythromycin, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., 12-O-Methylclarithromycin, 6,12-Di-O-methylerythromycin A, Clarithromycin Imp. F (EP)
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-12-hidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxi-2-il-oxi-7,13-dimetoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxciclotetradecano-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-O-methyl Clarithromycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H71NO13/c1-16-27-39(10,48-15)32(43)22(4)29(41)20(2)18-38(9,47-14)34(53-36-30(42)26(40(11)12)17-21(3)49-36)23(5)31(24(6)35(45)51-27)52-28-19-37(8,46-13)33(44)25(7)50-28/h20-28,30-34,36,42-44H,16-19H2,1-15H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 761.4925
Porcentaje de pureza >95%