Learn More
Hidrato de ácido 12-molibofosfórico, Mo > 47,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392787 25 g 25 g
11302797 100 g 100 g
11312797 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15827.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
12-Molybdophosphoric acid hydrate is used as a precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with application as cation-insertion electrode. It finds application as an analytical reagent in thin layer chromatography for staining phenolics, hydrocarbon waxes, alkaloids and steroids. It acts as a reactant for the preparation of catalysts for the nitration of aromatic compounds, highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts and anchored Wilkinson catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de ácido 12-molibofosfórico se utiliza como precursor de las baterías moleculares híbridas de base orgánica-inorgánica con aplicación como electrodo de inserción de cationes. Se emplea como reactivo analítico en cromatografía de capa fina para la tinción de fenólicos, ceras de hidrocarburos, alcaloides y esteroides. Actúa como reactivo en la preparación de catalizadores para la nitración de compuestos aromáticos, MoOx/CNTs (nanotubos de carbono) altamente dispersos como soporte para catalizadores de Pt y catalizadores anclados de Wilkinson.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con materiales orgánicos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51429-74-4
Fórmula molecular H3Mo12O40P
Peso molecular (g/mol) 1825.40
Número MDL MFCD00149913
Clave InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Molybdophosphoric acid
Nombre IUPAC ácido fosfórico dodecamolibdeno hexatriacontaoxidandiida
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Punto de fusión 78°C to 90°C
Densidad 3.15
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo Mo > 47,5 %
Número UN UN3085
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,7342
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1825.25 (Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphomolybdic acid