Learn More
Hidrato de ácido 12-molibofosfórico, Mo > 47,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302797 100 g 100 g
11392787 25 g 25 g
11312797 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11302797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15827.22
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
12-Molybdophosphoric acid hydrate is used as a precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with application as cation-insertion electrode. It finds application as an analytical reagent in thin layer chromatography for staining phenolics, hydrocarbon waxes, alkaloids and steroids. It acts as a reactant for the preparation of catalysts for the nitration of aromatic compounds, highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts and anchored Wilkinson catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de ácido 12-molibofosfórico se utiliza como precursor de las baterías moleculares híbridas de base orgánica-inorgánica con aplicación como electrodo de inserción de cationes. Se emplea como reactivo analítico en cromatografía de capa fina para la tinción de fenólicos, ceras de hidrocarburos, alcaloides y esteroides. Actúa como reactivo en la preparación de catalizadores para la nitración de compuestos aromáticos, MoOx/CNTs (nanotubos de carbono) altamente dispersos como soporte para catalizadores de Pt y catalizadores anclados de Wilkinson.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con materiales orgánicos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51429-74-4
Fórmula molecular H3Mo12O40P
Peso molecular (g/mol) 1825.40
Número MDL MFCD00149913
Clave InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Molybdophosphoric acid
Nombre IUPAC ácido fosfórico dodecamolibdeno hexatriacontaoxidandiida
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Punto de fusión 78°C to 90°C
Densidad 3.15
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo Mo > 47,5 %
Cantidad 100 g
Número UN UN3085
Índice Merck 14,7342
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1825.25 (Anhydrous)
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.