Learn More
Ácido 12-mercaptododecilfosfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456867 250 mg 250 miligramos
15446867 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33969.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 159239-33-5 | C12H27O3PS | 282.38 g/mol
Application to the Extraction of Heavy Metals. Recent works using phosphonic acid PA) molecules have demonstrated the ability of 12-mercaptododecylphosphonic acid (MDPA)to strengthen the bond between Au and TiO 2 , leading to an increase in h K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la extracción de metales pesados. Los trabajos recientes que utilizan moléculas de ácido fosfonico (PA) han demostrado la capacidad que tiene el ácido 12-mercaptododecilfosfónico (MDPA) para fortalecer el enlace entre Au y TiO 2 , lo que lleva a un aumento en h K.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 159239-33-5
Fórmula molecular C12H27O3PS
Peso molecular (g/mol) 282.38
Número MDL MFCD11046116
Clave InChI PVIUMTORLYKRJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 12-mercaptododecylphosphonic acid, 12-sulfanyldodecyl phosphonic acid
PubChem CID 45158994
Nombre IUPAC ácido 12-sulfanildodecilfosfónico
SMILES OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCS
Specifications
Nombre del producto químico o material 12-Mercaptododecylphosphonic acid
Punto de fusión 94°C to 96°C
Fórmula lineal HS(CH2)12P(O)(OH)2
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.38
Porcentaje de pureza 95%