Learn More
12-Ácido cetoursodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30134495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134495 5 mg 5 miligramos
30133683 1 mg 1 miligramo
30004591 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK3154005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81873-91-8
Fórmula molecular C24 H38 O5
Peso molecular (g/mol) 406.56
Sinónimo (3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-12-oxo-cholan-24-oic Acid, SF 482
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-12-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantrino-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC(=O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Ketoursodeoxycholic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-19,22,25-26H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.2719
Porcentaje de pureza >95%