Learn More
Ácido 12-hidroxiesteárico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 12-Hydroxystearic Acid |
| CAS | 106-14-9 |
| Fórmula molecular | C18 H36 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, Stearic acid, λ-hydroxy- (4CI), 12-Hydroxyoctadecanoic acid, 12-HSA, 12-Hydroacid, 12-Hydroacid HP, 12-Hydroxystearic acid, 12HAS-I, ADK Stab LS 12, Barolub FTO, Cerit Fac 3, Ceroxin GL, DL-12-Hydroxyoctadecanoic acid, DL-12-Hydroxystearic acid, G 21, H 0308, HSA, HSIM 160, Harwax A, Hoctol A, Hydrofol Acid 200, Hydroxystearin R, KOW, Loxiol G 21, NSC 2385, Pelemol HSA, Solid X, Solsperse 2000 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 12-hidroxioctadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 300.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2664 |