Learn More
Sal de litio del ácido 12-hidroxiesteárico, TRC
Código de producto. 30396998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30396998 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9537851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium 12-Hydroxystearate
CAS 7620-77-1
Fórmula molecular C18 H35 O3 . Li
Cantidad 1 g
Sinónimo 12-Hydroxystearic Acid Lithium Salt, Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, lithium salt (1:1), Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, monolithium salt (8CI,9CI), 12-Hydroxystearic acid lithium salt, Daiwax OHL, LS 6, Lithium 12-hydroxyoctadecanoate, Lithium 12-hydroxystearate, NLGI 3, OHL, S 7000H, S 700H
Fórmula InChI InChI=1S/C18H36O3.Li/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21;/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21);/q;+1/p-1
SMILES [Li+].CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Nombre IUPAC litio;12-hidroxioctadecanoato
Peso molecular (g/mol) 306.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.275