Learn More
Sal de litio del ácido 12-hidroxiesteárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium 12-Hydroxystearate |
| CAS | 7620-77-1 |
| Fórmula molecular | C18 H35 O3 . Li |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 12-Hydroxystearic Acid Lithium Salt, Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, lithium salt (1:1), Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, monolithium salt (8CI,9CI), 12-Hydroxystearic acid lithium salt, Daiwax OHL, LS 6, Lithium 12-hydroxyoctadecanoate, Lithium 12-hydroxystearate, NLGI 3, OHL, S 7000H, S 700H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O3.Li/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21;/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Li+].CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | litio;12-hidroxioctadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 306.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.275 |