Learn More
(±)-Ácido 12-hidroxioctadecanoico-11,11,12,13,13-d5, CDN
Código de producto. 30311379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30311379 0.01 g 0.01 g
30309174 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311379 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND81400.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Hydroxystearic Acid-11,11,12,13,13-D5
CAS 2468637-39-8
Fórmula molecular C18 D5 H31 O3
Cantidad 0.01 g
Sinónimo 12-Hydroxystearic Acid-d5, (±)-12-Hydroxyoctadecanoic-11,11,12,13,13-d5 Acid, 12-Hydroxystearic Acid-11,11,12,13,13-D5
Fórmula InChI InChI=1 S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19 H,2-16H2,1H3,(H,20,21)/i14D2,15D2,17 D
SMILES [2 H]C([2 H])(CCCCC)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 11,11,12,13,13-pentadeuterio-12-hidroxioctadecanoico
Peso molecular (g/mol) 305.5075
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.2978 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity