Learn More
Ácido 12-hidroxiláurico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Hydroxylauric Acid |
| CAS | 505-95-3 |
| Fórmula molecular | C12 H24 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 12-Hydroxydodecanoic Acid, NSC 159293, NSC 664211, ω-Hydroxydodecanoic Acid, ω-Hydroxylauric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O3/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h13H,1-11H2,(H,14,15) |
| SMILES | OCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 12-hidroxidodecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1725 |