Learn More
Sal disódica del sulfato de ácido 12-hidroxi taurolitocólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Hydroxy Taurolithocholic Acid Sulfate Disodium Salt |
| CAS | 66874-07-5 |
| Fórmula molecular | C26H43NNa2O9S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[[(3alpha,5beta,12alpha)-12-Hydroxy-24-oxo-3-(sulfooxy)cholan-24-yl]amino]-ehanesulfonic Acid Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H45NO9S2.2Na/c1-16(4-9-24(29)27-12-13-37(30,31)32)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(36-38(33,34)35)10-11-25(17,2)22(19)15-23(28)26(20,21)3;;/h16-23,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32)(H,33,34,35);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-12-hidroxi-10,13-dimetil-3-sulfonatooxi-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 623.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 623.2175 |