Learn More
12-Hidroxi-irinotecán (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30395701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395701 10 mg
30392331 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94354510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185336-12-3
Fórmula molecular C33 H38 N4 O7
Peso molecular (g/mol) 602.68
Sinónimo [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, (4S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4,12-dihydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester, [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4,12-dihydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester, (4S)-, RPR 112524, (4S)-4,11-Diethyl-4,12-dihydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl 1,4'-bipiperidine-1'-carboxylate, 12-Hydroxy Irinotecan
SMILES CCc1c2C(O)N3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-hydroxy Irinotecan
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H38N4O7/c1-3-21-22-16-20(44-32(41)36-14-10-19(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-25(22)34-28-26-17-24-23(18-43-31(40)33(24,42)4-2)29(38)37(26)30(39)27(21)28/h8-9,16-17,19,30,39,42H,3-7,10-15,18H2,1-2H3/t30?,33-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.274