Learn More
12-heptacosanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Heptacosanone |
| CAS | 31534-85-7 |
| Fórmula molecular | C27H54O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 12-Heptacosanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H54O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-20-22-24-26-27(28)25-23-21-19-17-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | heptacosan-12-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 394.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.4175 |