Learn More
Hamilton Tubo de llenado calibre 12, romo
Código de producto. 31257796
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
31257796 48 in cada uno
1 options
Código de producto. 31257796 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10106148
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Longitud 1219 mm de tubo con calibre 12 diseñado para una transferencia fiable de líquidos. Cuenta con extremos romos para un relleno consistente y controlado.
  • Conjunto de tubos de llenado calibre 12 (PN: 10106148) diseñado para una transferencia fiable de líquidos
  • Incluye un mecanizado de precisión de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK para conexiones seguras
  • Suministrado con 48 in. (1.219 mm) de tubería FEP calibre 12
  • Dimensiones del tubo: 0,117 in. Sobredosis x 0,085 in. I.D. (2,972 mm O.D. x 2,159 mm I.D.)
  • Equipado con resortes de alivio de tensión para mejorar la durabilidad y reducir el estrés en los tubos
  • Cuenta con un extremo romo para facilitar la inserción en un depósito líquido
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de bombas
Longitud (imperial) 48 in