Learn More
Hamilton Tubo de dispensación de calibre 12, cónico
Código de producto. 31257800
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
54 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
31257800 54 in cada uno
1 options
Código de producto. 31257800 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10106149
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Longitud 1372 mm de tubería, calibre 12, diseñada para aplicaciones precisas de manipulación de líquidos. Cuenta con extremos cónicos para una dispensación controlada y eficiente.
  • Conjunto de tubos de dispensación de calibre 12 (PN: 10106149) diseñado para dispensar líquidos con precisión
  • Incluye un mecanizado de precisión de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK para conexiones seguras
  • Suministrado con 54 in. (1.372 mm) de tubo FEP calibre 12
  • Dimensiones del tubo: 0,117 in. Sobredosis x 0,085 in. I.D. (2,972 mm O.D. x 2,159 mm I.D.)
  • Equipado con resortes de alivio de tensión para mejorar la durabilidad y reducir el estrés en los tubos
  • Cuenta con una punta cónica para optimizar la precisión de la dispensación
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de bombas
Longitud (imperial) 54 in