Learn More
12-Corona-4, TRC
Código de producto. 30361049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361049 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30361049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC79001050MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Crown-4
CAS 294-93-9
Fórmula molecular C8H16O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 12-Crown-4-ether12C4Ethylene oxide cyclic tetramer
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Nombre IUPAC 1,4,7,10-tetraoxaciclododecano
Peso molecular (g/mol) 176.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1049