Learn More
12-Corona-4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Crown-4 |
| CAS | 294-93-9 |
| Fórmula molecular | C8H16O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 12-Crown-4-ether12C4Ethylene oxide cyclic tetramer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2 |
| SMILES | C1COCCOCCOCCO1 |
| Nombre IUPAC | 1,4,7,10-tetraoxaciclododecano |
| Peso molecular (g/mol) | 176.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1049 |