Learn More
12-Corona-4, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493994 25 g 25 g
11473994 1 g 1 g
11483994 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493994 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11972.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
It serves as an aprotic solvent for alkali metals, the sodium solution is a strong reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Sirve como un «disolvente» aprótico para los metales alcalinos; la solución de sodio es un agente reductor fuerte.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Mantener en un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 294-93-9
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Número MDL MFCD00005103
Clave InChI XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9269
ChEBI CHEBI:32399
Nombre IUPAC 1,4,7,10-tetraoxaciclododecano
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Crown-4
Punto de fusión 17°C
Densidad 1.108
Punto de ebullición 68°C to 70°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >109°C (228°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.462
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1363064
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Sinónimo 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%