Learn More
12-Corona-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 GR
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741414 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10367840 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 GR
10317861 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187020250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 294-93-9
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Número MDL MFCD00005103
Clave InChI XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9269
ChEBI CHEBI:32399
Nombre IUPAC 1,4,7,10-tetraoxaciclododecano
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Crown-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 16°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.463
Cantidad 25 g
Fieser 06,133; 09,126; 12,147; 13,167
Gravedad específica 1.08
Sinónimo 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 12-Crown-4
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.