Learn More
BRAND™ Depósito de reactivos de 12 columnas con base piramidal
Código de producto. 17811252 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17811252 12 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 17811252 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 701442
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Depósito de reactivos para su uso en automatización.
  • Para su uso con el robot de pipeteo de la estación de manipulación de líquidos
  • Calidad Certificada BIO-CERT™: Libre de ADN, ARNasa, ADNasa y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (métrico) 12 mL
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito de reactivos
Canales 12 canales
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.