Learn More
Ácido 12-Clorodecanoico, TRC
Código de producto. 17961675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961675 5 g 5 g
17933685 500 mg 500 miligramos
17900355 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3631655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22075-86-1
Fórmula molecular C12H23ClO2
Peso molecular (g/mol) 234.76
Sinónimo NSC 667272;
Nombre IUPAC Ácido 12-clorodecanoico
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Chlorododecanoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23ClO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1387