Learn More
Ácido 12-clorodeshidroabiético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Chlorodehydroabietic Acid |
| CAS | 65310-45-4 |
| Fórmula molecular | C20 H27 Cl O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27ClO2/c1-12(2)14-10-13-6-7-17-19(3,15(13)11-16(14)21)8-5-9-20(17,4)18(22)23/h10-12,17H,5-9H2,1-4H3,(H,22,23)/t17-,19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)c1cc2CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]3(C)c2cc1Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,4aS,10aR)-6-cloro-1,4a-dimetil-7-propan-2-il-2,3,4,9,10,10a-hexahidrofenantreno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 334.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.17 |