Learn More
12-Cloro-5-dodecino, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11415596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415596 25 g 25 g
11405596 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20730.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42513-36-0
Fórmula molecular C12H21Cl
Peso molecular (g/mol) 200.75
Número MDL MFCD00464356
Clave InChI DJJGBABLSKSRGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 12-chloro-5-dodecyne, 5-dodecyne, 12-chloro, 1-chloro-7-dodecyne, 12-chloranyldodec-5-yne, 12-chloro-dodec-5-yne, acmc-1ao5f, n-butyl 6-chlorohexyl acetylene
PubChem CID 123509
Nombre IUPAC 12-Clorododec-5-ino
SMILES CCCCC#CCCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Chloro-5-dodecyne
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.74
Porcentaje de pureza 98%