Learn More
12-bromododecanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Bromododecanenitrile |
| CAS | 54863-47-7 |
| Fórmula molecular | C12H22BrN |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2 |
| SMILES | BrCCCCCCCCCCCC#N |
| Nombre IUPAC | 12-bromododecanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 260.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0936 |