Learn More
12-Bromo-1-aminododecano, hidrobromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Bromo-1-aminododecane, Hydrobromide |
| CAS | 14502-45-5 |
| Fórmula molecular | C12 H26 Br N . Br H |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H26BrN.BrH/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14;/h1-12,14H2;1H |
| SMILES | Br.NCCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 12-bromododecan-1-amina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 345.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.051 |