Learn More
Ácido 12-aminoláurico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Aminododecanoic acid |
| CAS | 693-57-2 |
| Fórmula molecular | C12 H25 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 12-Aminododecanoic acid, 12-Amindodecanoic acid, 12-Aminolauric acid, ADA, λ-Aminolauric acid, ω-Aminododecanoic acid, ω-Aminolauric acid, Dodecanoic acid, 12-amino-, 12-Aminododecanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25NO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11,13H2,(H,14,15) |
| SMILES | NCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 12-aminododecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1885 |