Learn More
Clorhidrato de metanetiosulfonato de 12-aminododecilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Aminododecyl Methanethiosulfonate Hydrochloride |
| CAS | 1246816-18-1 |
| Fórmula molecular | C13H30ClNO2S2 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H29NO2S2.ClH/c1-18(15,16)17-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14;/h2-14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CS(=O)(=O)SCCCCCCCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 12-metilsulfonilsulfanildodecan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 331.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.1406 |