Learn More
12-Amino Minociclina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Amino Minocycline |
| CAS | 864073-42-7 |
| Fórmula molecular | C23 H28 N4 O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Naphthacenecarboxamide, 12-amino-4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12a-trihydroxy-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)-, (4S,4aS,5aR,12aS)-12-Amino-4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12a-trihydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 12-Aminominocycline, Minocycline Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N4O6/c1-26(2)12-5-6-13(28)15-10(12)7-9-8-11-17(27(3)4)19(30)16(22(25)32)21(31)23(11,33)20(24)14(9)18(15)29/h5-6,9,11,17,28,30,33H,7-8,24H2,1-4H3,(H2,25,32)/t9-,11-,17-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(N)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)N(C)C |
| Nombre IUPAC | (4S,4aS,5aR,12aS)-12-amino-4,7-bis(dimetilamino)-3,10,12a-trihidroxi-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahidro-4H-tetraceno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 456.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.2009 |