Learn More
Clorhidrato de 12-amino-1-dodecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Amino-1-dodecanol Hydrochloride |
| CAS | 207453-54-1 |
| Fórmula molecular | C12H27NO.HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27NO.ClH/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14;/h14H,1-13H2;1H |
| SMILES | Cl.OCCCCCCCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | 12-aminododecan-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 237.81 |