Learn More
12-((2R,3R,4R,5S)-3,4,5-trihidroxi-2-(hidroximetil)piperidin-1-il)dodecanonitrilo, TRC
Código de producto. 30453792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453792 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30453792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7952532.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-((2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl)dodecanenitrile
CAS 2514723-59-0
Fórmula molecular C18 H34 N2 O4
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34N2O4/c19-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20-13-16(22)18(24)17(23)15(20)14-21/h15-18,21-24H,1-10,12-14H2/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CN1CCCCCCCCCCCC#N
Peso molecular (g/mol) 342.474
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.252