Learn More
Ácido 12,14-diclorodeshidroabiético (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12,14-Dichlorodehydroabietic acid |
| CAS | 65281-77-8 |
| Fórmula molecular | C20H26Cl2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [1R-(1alpha,4abeta,10aalpha)]-6,8-dichloro-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-Phenanthrenecarboxylic acid, (1R,4aS,10aR)-6,8-Dichloro-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26Cl2O2/c1-11(2)16-14(21)10-13-12(17(16)22)6-7-15-19(13,3)8-5-9-20(15,4)18(23)24/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t15-,19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)c1c(Cl)cc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(=O)O)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,4aS,10aR)-6,8-dicloro-1,4a-dimetil-7-propan-2-il-2,3,4,9,10,10a-hexahidrofenantreno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 369.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.131 |