Learn More
(11Z,14Z)-Etil Icosa-11,14-dienoato, TRC
Código de producto. 30369328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369328 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30369328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE10321510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11Z,14Z)-Ethyl Icosa-11,14-dienoate
CAS 103213-62-3
Fórmula molecular C22H40O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (11Z,14Z)-11,14-Eicosadienoioc Acid Ethyl Ester, (Z,Z)-11,14-Eicosadienoic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
Nombre IUPAC (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 336.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.3028