Learn More
(11Z)-11-ácido eicosenoico, TRC
Código de producto. 30134124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134124 10 mg 10 miligramos
30132682 50 mg 50 miligramos
30008772 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE47804510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5561-99-9
Fórmula molecular C20 H38 O2
Peso molecular (g/mol) 310.51
Sinónimo (Z)-11-Eicosenoic Acid, cis-11-Eicosenoic acid
Nombre IUPAC (Z)-icos-11-ácido enoico
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gondoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2872