Learn More
(11RS)-8-cloro-11-hidroxi-11-(1-metilpiperidin-4-il)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina, Mikromol™
Código de producto. 17910486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17910486 100 mg 100 miligramos
17900556 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17910486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0257.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(11RS)-8-cloro-11-hidroxi-11-(1-metilpiperidin-4-il)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
CAS 38089-93-9
Nombres de analitos o componentes (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H23 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
SMILES CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Nombre IUPAC 8-cloro-11-(1-metilpiperidin-4-il)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ol
Peso molecular (g/mol) 342.86
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342,1499 g/mol