Learn More
(11RS)-8-cloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-il)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina, Mikromol™
Código de producto. 17923466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923466 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17923466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3528.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(11RS)-8-cloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-il)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Fluoro Desloratadine
CAS 298220-99-2
Nombres de analitos o componentes 11-Fluoro Desloratadine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H20 Cl F N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP), Desloratadine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
SMILES FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
Nombre IUPAC 8-cloro-11-fluoro-11-piperidin-4-il-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
Peso molecular (g/mol) 330.83
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330,1299 g/mol