Learn More
(11RS)-11-[3-(Dimetilamino)-propil]-6,11-dihidrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol (doxepinol), Mikromol™
Código de producto. 17992246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992246 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17992246 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0032.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(11RS)-11-[3-(dimetilamino)-propil]-6,11-dihidrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol (doxepinol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
CAS 4504-88-5
Nombres de analitos o componentes (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H23 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepin Imp. B (EP), Doxepin USP Related Compound B, Doxepin USP RC B, (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepinol, Doxepin Hydrochloride Impurity B (EP), Doxepin Impurity B (EP), Doxepin Related Compound B, Doxepin Hydrochloride Impurity B, Doxepin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propil]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ol
Peso molecular (g/mol) 297.39
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297,1729 g/mol