Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Thermo Scientific™ Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Código de producto. 12473748 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Color | Septo | Color (sello) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 12473748 | Rojo | PTFE virgen blanco 0,01 in. | Blanco | paquete de 100 |
| 13151763 | Rosa, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | - | paquete de 100 |
| 13161763 | Rosa, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | - | paquete de 100 |
| 13171763 | Rosa, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca, precortado | - | paquete de 100 |
| 11598240 | Transparente | Polietileno moldeado integral | - | paquete de 100 |
| 12463738 | Azul | Polietileno moldeado integral | - | paquete de 100 |
| 12473738 | Verde | Polietileno moldeado integral | - | paquete de 100 |
| 12483738 | Rojo | Polietileno moldeado integral | - | paquete de 100 |
| 12403748 | Negro, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | - | paquete de 100 |
| 10406122 | Verde | PTFE transparente/caucho rojo sintético | Transparente/rojo | paquete de 100 |
| 12644045 | Rojo, Transparente | PTFE transparente/caucho rojo sintético | - | paquete de 100 |
| 13160963 | Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 100 |
| 13190963 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | - | paquete de 100 |
| 12483758 | Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | - | paquete de 100 |
| 12443768 | Verde, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | - | paquete de 100 |
| 12613775 | Rojo, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | - | paquete de 100 |
| 11518180 | Azul, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | - | paquete de 500 |
| 11578180 | Azul, Blanco | Silicona blanca/PTFE azul, precortado | - | paquete de 500 |
| 13476946 | Azul, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | - | paquete de 1000 |
| 11921563 | Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | - | paquete de 100 |
| 11901583 | Azul, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | - | paquete de 100 |
| 15219106 | Rosa, transparente, rojo, Clear, Red | PTFE transparente/caucho rojo sintético | - | paquete de 100 |
| 12443748 | Transparente, Blanco | PTFE virgen blanco 0,01 in. | - | paquete de 100 |
| 10221145 | Azul | PTFE virgen blanco 0,01 in. | Blanco | paquete de 100 |
| 12463748 | Verde | PTFE virgen blanco 0,01 in. | Blanco | paquete de 100 |
| 12483748 | Amarillo, Blanco | PTFE virgen blanco 0,01 in. | - | paquete de 100 |
| 12493748 | Transparente | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Rojo/blanco/rojo | paquete de 100 |
| 10179614 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Rojo/blanco/rojo | paquete de 100 |
| 13170963 | Amarillo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Rojo/blanco/rojo | paquete de 100 |
| 12443758 | Transparente, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | - | paquete de 100 |
| 10547445 | Azul, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | - | paquete de 100 |
| 12473758 | Verde, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | - | paquete de 100 |
| 15276896 | Rosa, rojo, blanco, Red, White | PTFE rojo/silicona blanca | - | paquete de 100 |
| 12493758 | Amarillo, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | - | paquete de 100 |
| 13287579 | Transparente, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | - | paquete de 100 |
| 10027634 | Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | - | paquete de 100 |
| 12433768 | Negro, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | - | paquete de 100 |
| 12463768 | Amarillo, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | - | paquete de 100 |
| 10538785 | Transparente, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella | - | paquete de 100 |
| 11558180 | Azul | Polietileno moldeado integral | - | paquete de 500 |
| 11538180 | Azul | PTFE (septo) | Blanco | paquete de 500 |
| 11588180 | Azul | Silicona azul/PTFE | - | paquete de 500 |
| 10064052 | Rojo | PTFE virgen blanco 0,01 in. | Blanco | 500 PCS |
| 11548180 | Azul, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 500 |
| 11568180 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Rojo/blanco/rojo | paquete de 500 |
Usar código promocional 27992
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27992" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine la necesidad de herramientas de apriete o destapado con los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm Thermo Scientific™. Son fáciles de aplicar y retirar, y totalmente compatibles con todos los viales Snap-It. El área abierta ampliada permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial. Estos tapones de polietileno químicamente inertes son adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía y son una opción económica para las aplicaciones rutinarias de HPLC, GC y IC, pero con una propiedad de sellado menor y capacidad cero de resellado. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Aplicación y retirada fáciles
- Sellado mejorado frente a la evaporación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Blanco |
| Descripción | Tapón a presión de 11 mm, orificio de 6 mm |
| Color | Rojo |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Polyethylene |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Septo | PTFE virgen blanco 0,01 in. |
| Incluye | Septum |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | National Snap-It |
| Cantidad | 1/Ea. |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales Snap-It nacionales de 11 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Specification Certified |
| Tipo de producto | A presión |
| Septum Color | White |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.