Learn More
11H-benz[bc]aceantrileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11H-Benz[bc]aceanthrylene |
| CAS | 202-94-8 |
| Fórmula molecular | C19H12 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1',9-Methylene-1,2-benzanthracene, 1,12-Methylene-benz[a]anthracene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H12/c1-2-7-16-13(4-1)10-15-9-8-12-5-3-6-14-11-17(16)19(15)18(12)14/h1-10H,11H2 |
| SMILES | C1c2cccc3ccc4cc5ccccc5c1c4c23 |
| Nombre IUPAC | pentaciclo[14.2.1.02,7.09,18.012,17]nonadeca-1(18),2,4,6,8,10,12(17),13,15-nonaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |