Learn More
Acetato de (11E)-tetradecen-1-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-11-Tetradecen-1-yl acetate |
| CAS | 33189-72-9 |
| Fórmula molecular | C16 H30 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 11-Tetradecen-1-ol','acetate','(11E)- (9CI), 11-Tetradecen-1-ol','acetate','(E)- (8CI), (E)-11-Tetradecen-1-ol acetate, (E)-11-Tetradecen-1-yl acetate, (E)-11-Tetradecenyl acetate, 11E-Tetradecenyl acetate, trans-11-Tetradecen-1-ol acetate, trans-11-Tetradecen-1-yl acetate, trans-11-Tetradecenol acetate, trans-11-Tetradecenyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h4-5H,3,6-15H2,1-2H3/b5-4+ |
| SMILES | CC\C=C\CCCCCCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(E)-tetradec-11-enilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 254.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.2246 |