Learn More
(11E)-tetradecen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11E)-Tetradecen-1-ol |
| CAS | 35153-18-5 |
| Fórmula molecular | C14 H28 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (E)-11-Tetradecen-1-ol, (11E)-11-Tetradecen-1-ol, (E)-11-Tetradecen-1-ol, (E)-11-Tetradecenyl Alcohol, trans-11-Tetradecen-1-ol, trans-11-Tetradecenyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h3-4,15H,2,5-14H2,1H3/b4-3+ |
| SMILES | CC\C=C\CCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | (E)-tetradec-11-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 212.371 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.214 |