Learn More
Éster metílico del ácido (11E)-11-hexadecenoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (11E)-11-Hexadecenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 132170-71-9 |
| Fórmula molecular | C17H32O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (E)-11-Hexadecenoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h6-7H,3-5,8-16H2,1-2H3/b7-6+ |
| SMILES | CCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil (E)-hexadec-11-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 268.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.2402 |