Learn More
11Beta-Hidroxi Progesterona, TRC
Código de producto. 30138154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138154 500 mg 500 miligramos
30132875 250 mg 250 miligramos
30008292 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB249680500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-57-7
Fórmula molecular C21 H30 O3
Sinónimo 11-Hidroxi-preña-4-ene-3,20-diona β ∣ 21-Desoxicorticosterona
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11beta-hidroxiprogesterona
Cantidad 500 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2195
Pureza >95% (HPLC)
Peso molecular 330.46