Learn More
11Beta-Hidroxi Dienogest, TRC
Código de producto. 30407366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407366 5 mg
30390141 1 mg
30393812 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9054005MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86153-39-1
Fórmula molecular C20 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 327.42
Sinónimo 19-Norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 11,17-dihydroxy-3-oxo-, (11β,17α)- (9CI), 11β-Hydroxy-STS 557, 17α-Cyanomethyl-11β,17β-dihydroxyestra-4,9-dien-3-one, STS 749, 11β-Hydroxydienogest, 11β-Hydroxy dienogest, (11β,17-Dihydroxy-3-oxoestra-4,9-dien-17α-yl)acetonitrile
Nombre IUPAC 2-[(8S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantra-17-il]acetonitrilo
SMILES C[C@]12C[C@H](O)C3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 11beta-Hydroxydienogest
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO3/c1-19-11-17(23)18-14-5-3-13(22)10-12(14)2-4-15(18)16(19)6-7-20(19,24)8-9-21/h10,15-17,23-24H,2-8,11H2,1H3/t15-,16-,17-,19-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1834
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.