Learn More
11Beta-Hidroxi Dienogest, TRC
Código de producto. 30390141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390141 1 mg
30407366 5 mg
30393812 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9054001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86153-39-1
Fórmula molecular C20 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 327.42
Sinónimo 19-Norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 11,17-dihydroxy-3-oxo-, (11β,17α)- (9CI), 11β-Hydroxy-STS 557, 17α-Cyanomethyl-11β,17β-dihydroxyestra-4,9-dien-3-one, STS 749, 11β-Hydroxydienogest, 11β-Hydroxy dienogest, (11β,17-Dihydroxy-3-oxoestra-4,9-dien-17α-yl)acetonitrile
Nombre IUPAC 2-[(8S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantra-17-il]acetonitrilo
SMILES C[C@]12C[C@H](O)C3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11beta-Hydroxydienogest
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO3/c1-19-11-17(23)18-14-5-3-13(22)10-12(14)2-4-15(18)16(19)6-7-20(19,24)8-9-21/h10,15-17,23-24H,2-8,11H2,1H3/t15-,16-,17-,19-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1834